Documenti fondamentali
AMBH5806476D
Ambeed, Inc.
3,5-Dichlorotoluene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.03
Numero MDL:
Iupac Name
1,3-dichloro-5-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H6Cl2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4H,1H3
InChI
RYMMNSVHOKXTNN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Viscous liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25186-47-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/25186-47-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)