Documenti fondamentali
AMBH5806468C
Ambeed, Inc.
5-Chloro-4-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.59
Numero MDL:
Iupac Name
5-chloro-4-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6ClNO4/c1-14-8-3-7(10(12)13)5(4-11)2-6(8)9/h2-4H,1H3
InChI
VPTCGOFABDDIRC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75618-42-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)