AMBH580645DC
Ambeed, Inc.
2,6-Dichloro-4-methylnicotinaldehyde
About This Item
Iupac Name
2,6-dichloro-4-methylnicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5Cl2NO/c1-4-2-6(8)10-7(9)5(4)3-11/h2-3H,1H3
InChI
SRHRJWIUZARPIK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)