AMBH5806459B
Ambeed, Inc.
7-Bromo-3-methylimidazo[1,5-a]pyridine
About This Item
Iupac Name
7-bromo-3-methylimidazo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-6-10-5-8-4-7(9)2-3-11(6)8/h2-5H,1H3
InChI
PSXJBEGDFGMCEW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1379355-19-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)