AMBH5806452E
Ambeed, Inc.
1-(3-Fluoro-4-nitrophenyl)ethanone
About This Item
Iupac Name
1-(3-fluoro-4-nitrophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6FNO3/c1-5(11)6-2-3-8(10(12)13)7(9)4-6/h2-4H,1H3
InChI
UHAATBAYLFRWMR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/72802-25-6.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)