Documenti fondamentali
AMBH5806451C
Ambeed, Inc.
Phenanthrene-9-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.24
Numero MDL:
Iupac Name
9-phenanthrenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H10O2/c16-15(17)14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H,(H,16,17)
InChI
LMFJKKGDLAICPF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/837-45-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)