Documenti fondamentali
AMBH580644C0
Ambeed, Inc.
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O4/c10-8(11)7-1-3-9(4-2-7)12-5-6-13-9/h7H,1-6H2,(H,10,11)
InChI
YMEMAALYLSKCLM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66500-55-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)