Documenti fondamentali
AMBH5806440C
Ambeed, Inc.
Methyl 4-hydroxynicotinate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.14
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 4-hydroxynicotinate
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c1-11-7(10)5-4-8-3-2-6(5)9/h2-4H,1H3,(H,8,9)
InChI
IHBXKOZLARNEHF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67367-24-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)