Documenti fondamentali
AMBH580643DA
Ambeed, Inc.
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.14
Numero MDL:
Iupac Name
1-(3-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H7FO2/c1-5(10)6-3-2-4-7(9)8(6)11/h2-4,11H,1H3
InChI
WXTHZWWWCICGAN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/699-92-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)