Documenti fondamentali
AMBH580643BD
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6-bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2BrF2N/c8-5-1-2-6(9)7(10)4(5)3-11/h1-2H
InChI
OIZRRRZYESNUND-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1207875-87-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)