Documenti fondamentali
AMBH580643B8
Ambeed, Inc.
Dimethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-2,3-dicarboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.21
Numero MDL:
Iupac Name
dimethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-2,3-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C11H10N2O4/c1-16-10(14)8-7-5-3-4-6-13(7)12-9(8)11(15)17-2/h3-6H,1-2H3
InChI
NZJIUQJPKXRRHB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5825-71-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)