AMBH58064343
Ambeed, Inc.
Sodium 4-isopropylbenzenesulfonate
About This Item
Iupac Name
sodium 4-isopropylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C9H12O3S.Na/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)13(10,11)12;/h3-7H,1-2H3,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI
QEKATQBVVAZOAY-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15763-76-5.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)