Documenti fondamentali
AMBH58064333
Ambeed, Inc.
Elastase-IN-3
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.34
Numero MDL:
Iupac Name
4,4'-disulfanediyldiphenol
Inchi Code
1S/C12H10O2S2/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-16-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
InChI
XGKGITBBMXTKTE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15015-57-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)