Documenti fondamentali
AMBH580642A6
Ambeed, Inc.
(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C14H23BO3/c1-13(2,3)10-7-9(15(17)18)8-11(12(10)16)14(4,5)6/h7-8,16-18H,1-6H3
InChI
WFMIGOJEPFFIHE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/182344-15-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)