Documenti fondamentali
AMBH5806422C
Ambeed, Inc.
5-Chloro-N-methylpyrazin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.58
Numero MDL:
Iupac Name
5-chloro-N-methyl-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C5H6ClN3/c1-7-5-3-8-4(6)2-9-5/h2-3H,1H3,(H,7,9)
InChI
YLBICWXKLMCCHS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1610667-17-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)