AMBH580641F7
Ambeed, Inc.
3-Amino-2-(trifluoromethyl)propan-1-ol
About This Item
Iupac Name
2-(aminomethyl)-3,3,3-trifluoro-1-propanol
Inchi Code
1S/C4H8F3NO/c5-4(6,7)3(1-8)2-9/h3,9H,1-2,8H2
InChI
NPIHNNDOYJGIBY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)