Documenti fondamentali
AMBH47A98FC4
Ambeed, Inc.
Methyl 2-aminobenzo[d]thiazole-4-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.24
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-1,3-benzothiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8N2O2S/c1-13-8(12)5-3-2-4-6-7(5)11-9(10)14-6/h2-4H,1H3,(H2,10,11)
InChI
JWSQSUAAMGQUJI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1024054-68-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1024054-68-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)