Documenti fondamentali
AMBH47A96392
Ambeed, Inc.
Methyl 3-Formylindole-6-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.2
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 3-formyl-1H-indole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c1-15-11(14)7-2-3-9-8(6-13)5-12-10(9)4-7/h2-6,12H,1H3
InChI
KRDRROJESQUFMJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/133831-28-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)