AMBH47A960E9
Ambeed, Inc.
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenol
About This Item
Iupac Name
3-bromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H4BrF3O/c8-6-3-4(12)1-2-5(6)7(9,10)11/h1-3,12H
InChI
YWJMFYOMJODKJY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)