Documenti fondamentali
AMBH47A956F1
Ambeed, Inc.
1-(Tert-butoxycarbonyl)-4,4-difluoropiperidine-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.26
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-2-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H17F2NO4/c1-10(2,3)18-9(17)14-5-4-11(12,13)6-7(14)8(15)16/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI
BEYLYGCFFXJNQM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/661458-34-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)