Documenti fondamentali
AMBH47A954EB
Ambeed, Inc.
2,5-Diaminoterephthalonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.16
Numero MDL:
Iupac Name
2,5-diaminoterephthalonitrile
Inchi Code
1S/C8H6N4/c9-3-5-1-7(11)6(4-10)2-8(5)12/h1-2H,11-12H2
InChI
DJVJDQRJKTVAEU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75636-88-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)