Documenti fondamentali
AMBH47A89C94
Ambeed, Inc.
1-Iodo-2,4-dimethyl-3-nitrobenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.06
Numero MDL:
Iupac Name
1-iodo-2,4-dimethyl-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C8H8INO2/c1-5-3-4-7(9)6(2)8(5)10(11)12/h3-4H,1-2H3
InChI
BIACWLGCCVBYNE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56404-21-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)