Documenti fondamentali
AMBH47A7437E
Ambeed, Inc.
N-(5-Bromopyridin-3-yl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.05
Numero MDL:
Iupac Name
N-(5-bromopyridin-3-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O/c1-5(11)10-7-2-6(8)3-9-4-7/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI
GZNHKIAWCLFFHP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15862-46-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)