Documenti fondamentali
AMBH47A3D897
Ambeed, Inc.
(2-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.97
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoro-5-[(methylamino)carbonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BFNO3/c1-11-8(12)5-2-3-7(10)6(4-5)9(13)14/h2-4,13-14H,1H3,(H,11,12)
InChI
YOQRSSHEHKHAGS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/874289-40-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)