Documenti fondamentali
AMBH324ABD9F
Ambeed, Inc.
[C3MPr]NTf2
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.39
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-methyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide
Inchi Code
1S/C8H18N.C2F6NO4S2/c1-3-6-9(2)7-4-5-8-9;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-8H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI
DKNRELLLVOYIIB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/223437-05-6.html
Synonym
1-Methyl-1-propylpyrrolidin-1-ium bis((trifluoromethyl)sulfonyl)amide
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/223437-05-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)