Documenti fondamentali
AMBH324ABD59
Ambeed, Inc.
N-Hydroxypicolinimidamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.14
Numero MDL:
Iupac Name
N-hydroxy-2-pyridinecarboximidamide
Inchi Code
1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-3-1-2-4-8-5/h1-4,10H,(H2,7,9)
InChI
XKXCGXSHUNVFCT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1772-01-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1772-01-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)