AMBH324ABC1D
Ambeed, Inc.
8-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
About This Item
Iupac Name
8-bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C9H10BrN/c10-8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1,3,5,11H,2,4,6H2
InChI
CGKLHAZLSZWPPY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/937640-02-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)