Documenti fondamentali
AMBH324ABC11
Ambeed, Inc.
2,3-Dihydroxynaphthalene-1,4-dicarbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,3-dihydroxy-1,4-naphthalenedicarbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H8O4/c13-5-9-7-3-1-2-4-8(7)10(6-14)12(16)11(9)15/h1-6,15-16H
InChI
NJAASVGCSYYWPZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/103860-60-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)