Documenti fondamentali
AMBH324ABAB5
Ambeed, Inc.
3-(1-Pyrrolidylmethyl)benzoic Acid Hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.72
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-(1-pyrrolidinylmethyl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c14-12(15)11-5-3-4-10(8-11)9-13-6-1-2-7-13;/h3-5,8H,1-2,6-7,9H2,(H,14,15);1H
InChI
BORITTZEFSYNFT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/887922-93-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)