Documenti fondamentali
AMBH324ABA83
Ambeed, Inc.
Ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.26
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoate
Inchi Code
1S/C12H16O5/c1-5-17-12(13)8-6-9(14-2)11(16-4)10(7-8)15-3/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI
UEOFNBCUGJADBM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6178-44-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)