Documenti fondamentali
AMBH324ABA60
Ambeed, Inc.
(2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.96
Numero MDL:
Iupac Name
2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BF3O4/c1-15-7-4-5(16-8(10,11)12)2-3-6(7)9(13)14/h2-4,13-14H,1H3
InChI
AJCQJELUJDPGEY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/355836-10-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)