AMBH324AB9E2
Ambeed, Inc.
6-(1H-Pyrazol-1-yl)nicotinic acid
About This Item
Iupac Name
6-(1H-pyrazol-1-yl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H7N3O2/c13-9(14)7-2-3-8(10-6-7)12-5-1-4-11-12/h1-6H,(H,13,14)
InChI
QWFKXYLAKWFQLF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)