Documenti fondamentali
AMBH324AB9B8
Ambeed, Inc.
2-Amino-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.22
Numero MDL:
Iupac Name
amino(3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO4/c1-14-7-4-3-6(5-8(7)15-2)9(11)10(12)13/h3-5,9H,11H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI
HVFSBZGHEZRVGA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91819-11-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/91819-11-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)