Documenti fondamentali
AMBH324AB8E5
Ambeed, Inc.
2,5-Dimethoxypyridine-4-boronic Acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.97
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,5-dimethoxy-4-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H10BNO4/c1-12-6-4-9-7(13-2)3-5(6)8(10)11/h3-4,10-11H,1-2H3
InChI
USYZNFPWBSJVMF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1630193-77-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)