AMBH324AB76D
Ambeed, Inc.
10H-Spiro[acridine-9,9'-fluorene]
About This Item
Iupac Name
10H-spiro[acridine-9,9'-fluorene]
Inchi Code
1S/C25H17N/c1-3-11-19-17(9-1)18-10-2-4-12-20(18)25(19)21-13-5-7-15-23(21)26-24-16-8-6-14-22(24)25/h1-16,26H
InChI
GFOZRCASAHKFFT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)