Documenti fondamentali
AMBH324AB696
Ambeed, Inc.
Adamantane-1,3-diyldimethanamine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.24
Iupac Name
((1s,3s,5r,7r)-adamantane-1,3-diyl)dimethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H22N2.2ClH/c13-7-11-2-9-1-10(4-11)5-12(3-9,6-11)8-14;;/h9-10H,1-8,13-14H2;2*1H
InChI
WURFXMPEVBIVTB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69887-15-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)