Documenti fondamentali
AMBH3155FE57
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-N,N-dimethylbenzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.18
Numero MDL:
Iupac Name
4-fluoro-N,N-dimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H10FNO/c1-11(2)9(12)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI
NUOGEPIJFRZXIN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24167-56-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/24167-56-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)