Documenti fondamentali
AMBH3155FDF0
Ambeed, Inc.
Sodium benzenesulfinate dihydrate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.19
Numero MDL:
Iupac Name
sodium benzenesulfinate dihydrate
Inchi Code
1S/C6H6O2S.Na.2H2O/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6;;;/h1-5H,(H,7,8);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI
MYXJYAIKMQJHIB-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25932-11-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)