Documenti fondamentali
AMBH3155FDE0
Ambeed, Inc.
4-Acetamidobenzylamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.21
Numero MDL:
Iupac Name
N-[4-(aminomethyl)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c1-7(12)11-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,6,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI
AWRGRDOODISXNB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25412-53-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)