AMBH3155FD9A
Ambeed, Inc.
1-Hexylimidazole
About This Item
Iupac Name
1-hexyl-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C9H16N2/c1-2-3-4-5-7-11-8-6-10-9-11/h6,8-9H,2-5,7H2,1H3
InChI
KGWVFQAPOGAVRF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)