Documenti fondamentali
AMBH3155FCFD
Ambeed, Inc.
1-(4-Ethoxyphenyl)thiourea
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.27
Numero MDL:
Iupac Name
N-(4-ethoxyphenyl)thiourea
Inchi Code
1S/C9H12N2OS/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)11-9(10)13/h3-6H,2H2,1H3,(H3,10,11,13)
InChI
QGLYTNIXHPCRCF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/880-29-5.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)