Documenti fondamentali
AMBH3155FC7D
Ambeed, Inc.
3-(Pyridin-3-yl)propiolic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.13
Numero MDL:
Iupac Name
3-(3-pyridinyl)-2-propynoic acid
Inchi Code
1S/C8H5NO2/c10-8(11)4-3-7-2-1-5-9-6-7/h1-2,5-6H,(H,10,11)
InChI
WGCAHZOLQMSYJH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59608-01-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/59608-01-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)