Documenti fondamentali
AMBH3155FB4A
Ambeed, Inc.
3-(3-Fluorophenoxy)propionic Acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.17
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-(3-fluorophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c10-7-2-1-3-8(6-7)13-5-4-9(11)12/h1-3,6H,4-5H2,(H,11,12)
InChI
TWGIQPNNPXKPLC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/133077-42-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)