AMBH3155FAC4
Ambeed, Inc.
4-Chloro-1-iodo-2-nitrobenzene
About This Item
Iupac Name
4-chloro-1-iodo-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6H3ClINO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
InChI
ZLQFWQOAQQBLLZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)