Documenti fondamentali
AMBH3155FA06
Ambeed, Inc.
3-(Trifluoromethyl)anisole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.14
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 3-(trifluoromethyl)phenyl ether
Inchi Code
1S/C8H7F3O/c1-12-7-4-2-3-6(5-7)8(9,10)11/h2-5H,1H3
InChI
XHONYVFDZSPELQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/454-90-0.html
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)