Documenti fondamentali
AMBH3155F9CD
Ambeed, Inc.
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.12
Numero MDL:
Iupac Name
4-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C4H7N3/c1-3-2-6-7-4(3)5/h2H,1H3,(H3,5,6,7)
InChI
KIHDRFDQWVMKES-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64781-79-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)