Documenti fondamentali
AMBH3155F90D
Ambeed, Inc.
Methyl 6-oxopiperazine-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.16
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 6-oxo-2-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H10N2O3/c1-11-6(10)4-2-7-3-5(9)8-4/h4,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)
InChI
YPHRCQHMSQLRIC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/234109-20-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)