Documenti fondamentali
AMBH303C6BDD
Ambeed, Inc.
3-Amino-5-bromopyridine-2-carboxylic Acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.02
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-amino-5-bromo-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O2/c7-3-1-4(8)5(6(10)11)9-2-3/h1-2H,8H2,(H,10,11)
InChI
GXXIHPZAIYKHGG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/870997-85-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)