AMBH303C6B93
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6-methoxybenzonitrile
About This Item
Iupac Name
2-chloro-6-methoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H6ClNO/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-4H,1H3
InChI
YRGCKBHUZNQXEL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6575-10-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)