Documenti fondamentali
AMBH303C6B58
Ambeed, Inc.
4-Amino-2-ethoxypyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.17
Numero MDL:
Iupac Name
2-ethoxy-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-2-10-7-5-6(8)3-4-9-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,8,9)
InChI
HSPMUFVIWJXJHX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89943-12-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)